Merck
146250
Sigma-Aldrich
3-Formylbenzonitrile
98%
Szinonimák:
3-Cyanobenzaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
NCC6H4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
131.13
Beilstein:
2205751
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
bp
210 °C (lit.)
mp
75-78 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
nitrile
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H5NO/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4,6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HGZJJKZPPMFIBU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Formylbenzonitrile was used in the synthesis of 3-(6,6-dimethyl-5,6-dihydro-4H-benzo[7,8]chromeno[6,5-d]oxazol-2-yl)benzonitrile.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kelly C G Moura et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(21), 6482-6488 (2012-09-25)
Twenty-three naphthoimidazoles and six naphthoxazoles were synthesised and evaluated against susceptible and rifampicin- and isoniazid-resistant strains of Mycobacterium tuberculosis. Among all the compounds evaluated, fourteen presented MIC values in the range of 0.78 to 6.25 μg/mL against susceptible and resistant
Hong Zhao et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(10), 2386-2390 (2004-05-18)
The molten reaction of 2-naphthol, 4-(aminomethyl)pyridine, and 4-pyridinecarboxaldehyde at about 180 degrees C yields trans-2,3-dihydro-2,3-di(4'-pyridyl)benzo[e]indole (1) which possesses two chiral centers, rather than an expected Betti-type reaction product with only one chiral carbon center. The same reactions, using 3-pyridinecarboxaldehyde, 4-cyanobenzaldehyde