Fontos dokumentumok
B57400
4-Bromobenzaldehyde
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
1-Bromo-4-formylbenzene, 4-Bromobenzaldehyde, 4-Bromobenzenealdehyde, 4-Formyl-1-bromobenzene, 4-Formylbromobenzene, 4-Formylphenyl bromide, p-Bromobenzaldehyde, p-Formylbromobenzene
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
crystals
mp
55-58 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRYZBQLXDKPBDU-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?