Fontos dokumentumok
8.18116
Sigma-Aldrich
1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane
for synthesis
Szinonimák:
1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H16N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
213-203-6
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
átmeneti hőmérséklet
flash point 121 °C
sűrűség
1.01 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.011 - 1.014
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
249.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
121 °C - closed cup