Merck
14526
Sigma-Aldrich
O,O′-Bis(2-aminopropyl) polypropylene glycol-block-polyethylene glycol-block-polypropylene glycol
Mr 600
Szinonimák:
Jeffamine® ED-600, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(NH2)CH2[OCH(CH3)CH2]l(OCH2CH2)m[OCH2CH(CH3)]nNH2
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Terméknév
O,O′-Bis(2-aminopropyl) polypropylene glycol-block-polyethylene glycol-block-polypropylene glycol, 500
leírás
132 g/eq AHEW (Amine hydrogen equivalent wt)
Minőségi szint
molekulatömeg
Mr ~600
pH
11.7(lit.)
viszkozitás
72 cSt(20 °C)(lit.)
mp
-10 °C (lit.)
sűrűség
1.035 g/mL (lit.)
Általános leírás
Flash point 160°C (Lit.)
Alkalmazás
Modification of polyamides for enhanced hydrophilicity.
Preparation of biocompatible articles and coatings.
Preparation of hydrogels with isocyanates.
Features and Benefits
  • Flexibility from polyether
  • Hydrophilicity from polyethylene glycol.
  • Reactivity of the amine end group.
  • Biocompatibility of polyethylene glycol.
Jogi információk
Jeffamine is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)