Fontos dokumentumok
8.14531
Sigma-Aldrich
DL-Camphorquinone
for synthesis
Szinonimák:
DL-Camphorquinone, 2,3-Bornanedione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
233-814-1
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
mp
197-203 °C (External MSDS)
oldhatóság
slightly soluble 1.7 g/L
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VNQXSTWCDUXYEZ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 197 °C
Melting range (upper value): ≤ 200 °C
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3