Merck
406678
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether)
average Mn ~400
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]nNH2
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~400
törésmutató
n20/D 1.449
sűrűség
0.97 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(N)CO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H9NO2/c6-3-1-5-2-4(3)7/h3-7H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCZPOYAMKJFOLA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Recovery of high purity Si from kerf-loss Si slurry waste by flotation method using PEA collector.: This study explores a technique for recovering high-purity silicon from slurry waste, utilizing Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether) as a flotation collector. The process demonstrates a potential application in recycling silicon from industrial waste, contributing to more sustainable manufacturing practices (Li et al., 2020).
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
325.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
163 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)