8.17006
Polyethylene glycol
4000, powder, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol), Polyglycol, Polyethylene oxide, Polyoxy ethylene, PEG 4000, PEG
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
form
powder
solid
öngyulladási hőmérséklet
>320 °C (DIN 51794)
molekulatömeg
average Mn 4000
technika/technikák
API processing | nano-milling: suitable
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
53-58 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 270 °C
sűrűség
1.2 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
281.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138.6 °C - closed cup
Cikkek
3D printing can overcome challenges during formulation development, with a focus on enhancing API bioavailability in solid dispersions. Find out how in this technical article.