Fontos dokumentumok
8.03978
Sigma-Aldrich
Ferrocene
for synthesis
Szinonimák:
Ferrocene, Dicyclopentadienyliron, Iron dicyclopentadienyl
About This Item
Lineáris képlet:
(C5H5)2Fe
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
203-039-3
NACRES:
NA.22
gőznyomás
3.4 hPa ( 100 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
crystals
öngyulladási hőmérséklet
>150 °C
hatékonyság
1320 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rat)
sűrűség
1.49 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
500 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Fe+2].[c-H]2cccc2.[c-H]1cccc1
InChI
1S/2C5H5.Fe/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;/q2*-1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KTWOOEGAPBSYNW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Spin and Charge Interactions between Nanographene Host and Ferrocene: This study investigates the charge transfer mechanisms between ferrocene molecules and carbon nanotubes (CNTs), exploring magnetic interactions and potential applications in electronic devices (A Suzuki et al., 2024).
  • Development of Novel Immobilized Copper–Ligand Complex for Click Chemistry of Biomolecules: Research on coumarin-ferrocene triazoles for potential use in biochemical applications, highlighting small molecule interactions and novel click chemistry approaches (R Kandler et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Liver
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2