Merck
CRM40428
Supelco
alpha-Terpineol solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352212
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Forma
liquid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
calibration
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2000 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cannabis testing
cannabis testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC([C@@H]1CCC(=CC1)C)(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUOACPNHFRMFPN-VIFPVBQESA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)