Fontos dokumentumok
8.21078
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-α-Terpineol
for synthesis
Szinonimák:
(S)-(-)-α-Terpineol, p-Menth-1-en-8-ol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
233-986-8
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥98.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
crystals
hatékonyság
4300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
215-217 °C/1013 hPa
mp
36 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 90 °C
sűrűség
0.935 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC([C@H]1CCC(=CC1)C)(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3/t9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUOACPNHFRMFPN-SECBINFHSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Optical rotation α 20/D (c=20 in Ethanol): -102.5 - -97.5 °
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Eduardo Coelho et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-07)
Knowledge of composition of beverages volatile fraction is essential for understanding their sensory attributes. Analysis of volatile compounds predominantly resorts to gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS). Often a previous concentration step is required to quantify compounds found at