Merck
391905
Sigma-Aldrich
Dimethylmalonyl chloride
98%
Szinonimák:
2,2-Dimethylmalonic acid dichloride, 2,2-Dimethylmalonyl chloride, 2,2-Dimethylmalonyl dichloride, 2,2-Dimethylpropanedioyl dichloride, Dimethylmalonic acid dichloride
About This Item
Lineáris képlet:
(H3C)2C(COCl)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
169.01
Beilstein:
774374
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.451 (lit.)
bp
60 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C(Cl)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H6Cl2O2/c1-5(2,3(6)8)4(7)9/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CJXQAYQWVNXIQE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)