Fontos dokumentumok
333131
N,N′-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
97%
Szinonimák:
1,3-Bis(2-aminoethylamino)propane, 1,4,8,11-Tetraazaundecane, 1,9-Diamino-3,7-diazanonane, 3,7-Diaza-1,9-diaminononane, 3,7-Diazanonane-1,9-diamine, Ethylene(trimethylene)ethylenetetramine, N,N′-Bis(2-aminoethyl)propane-1,3-diamine, N1,N3-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine, Triethylene 2,3,2 tetramine
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.494 (lit.)
bp
142-145 °C/8 mmHg (lit.)
sűrűség
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
NCCNCCCNCCN
InChI
1S/C7H20N4/c8-2-6-10-4-1-5-11-7-3-9/h10-11H,1-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UWMHHZFHBCYGCV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?