Fontos dokumentumok
8.14114
Sigma-Aldrich
Saccharin sodium salt dihydrate
for synthesis
Szinonimák:
Saccharin sodium salt dihydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H4NNaO3S · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
241.20
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
204-886-1
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
hatékonyság
14200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
átmeneti hőmérséklet
flash point >200 °C
oldhatóság
1000 g/L
térfogatsúly
600‑800 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C7H5NO3S.Na.2H2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;;/h1-4H,(H,8,9,10,11);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NAUHOSQQKJTUAX-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
  • Saccharin Anion in Zn2+ Electrochemistry: Investigates the role of saccharin sodium in enhancing the performance of zinc anodes in batteries, highlighting its potential in electrolyte modification for better energy storage solutions (Xi et al., 2021).
  • Behavioral Responses to Saccharin Mixtures in Chicks: Examines the preferences of chicks for saccharin mixed with quinine, contributing to sensory science and flavor enhancement research (Yoshida et al., 2018).
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Water (K. F.): 13.0 - 15.0 %
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1