Fontos dokumentumok
109185
Saccharin
≥98%
Szinonimák:
2,3-Dihydroxy-1,2-benzisothiazol-3-one-1,1-dioxide, 2-Sulfobenzoic acid imide, o-Benzoic sulfimide
Teszt
≥98%
mp
226-229 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 1g in 290ml
acetone: soluble 1g in 12ml
alcohol: soluble 1g in 31ml
boiling water: soluble 1g in 25ml
glycerol: soluble 1g in 50ml
alcohol: very slightly soluble
chloroform: slightly soluble
diethyl ether: slightly soluble
SMILES string
O=C1NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h1-4H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?