Fontos dokumentumok
257990
o-Toluenesulfonamide
99%
Szinonimák:
2-Methylbenzene-1-sulfonamide, 2-Methylbenzenesulfonamide, 2-Methylbenzenesulfonimidic acid, 2-Tolylsulfonamide, Toluene-2-sulfonamide, o-Methylbenzenesulfonamide, o-Toluenesulfamide
Teszt
99%
Forma
powder
mp
156-158 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-4-2-3-5-7(6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCMLQMDWSXFTIF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Dynamic ligand reactivity in a rhodium pincer complex.: Discusses the role of o-toluenesulfonamide as a ligand in advanced chemical syntheses, demonstrating its utility in creating reactive intermediates for catalytic processes (Tang et al., 2015).
- Reaction of arylium ions with the collision gas N2 in electrospray ionization mass spectrometry.: Highlights the use of o-toluenesulfonamide in mass spectrometry studies to understand ionization mechanisms, aiding in the identification of complex chemical structures (Liang et al., 2015).
- Benzosulfonamides in wastewater: method development, occurrence and removal efficiencies.: Focuses on the development of methods to detect and remove o-toluenesulfonamide from wastewater, emphasizing its prevalence and the challenges associated with its elimination (Ajibola et al., 2015).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?