Fontos dokumentumok
A5139
Asp-Phe methyl ester
≥98%
Szinonimák:
N-(L-α-Aspartyl)-L-phenylalanine methyl ester, Asp-Phe-OMe, Aspartame
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Asp-Phe methyl ester, ≥98%
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
édesség
160-200 × sucrose
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?