8.17042
Saccharin sodium dihydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Saccharin sodium dihydrate
About This Item
Ügynökség
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
solid
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
átmeneti hőmérséklet
flash point >200 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S]1(=NC(=O)c2c1cccc2)(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C7H5NO3S.Na.2H2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;;/h1-4H,(H,8,9,10,11);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NAUHOSQQKJTUAX-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
WGK
WGK 1