Fontos dokumentumok
258202
Hafnium(IV) chloride
98%
Szinonimák:
Hafnium tetrachloride, Tetrachlorohafnium
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 190 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder
mp
432 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: decomposes(lit.)
SMILES string
Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Hf/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
- A precursor in the synthesis of lithium hafnium phosphate, which is a solid electrolyte material used in lithium batteries due to its high ionic conductivity and chemical stability.
- A catalyst in the acetalization process of various carbonyl compounds, including aldehydes and ketones.
- A catalyst in the direct ester condensation of carboxylic acids with alcohols.
- A high-capacity cathode material for lithium and sodium-ion batteries.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)