8.22337
m-Xylene
for synthesis
Szinonimák:
m-Xylene, 1,3-Dimethylbenzene
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
8 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
525 °C
robbanási határérték
1.1-7 % (v/v)
bp
139.1 °C/1013 hPa
mp
-48 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 27 °C
sűrűség
0.86 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cc1cc(ccc1)C
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Formation of vertical nanowires composed of C60 molecules through the solvent vapor annealing (SVA) process.
- Copper-catalyzed halogen exchange reaction in aryl halides.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
80.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27 °C - closed cup