Fontos dokumentumok
8.00784
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid
for synthesis
Szinonimák:
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
About This Item
Lineáris képlet:
C6H2(COOH)4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
254.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
201-879-5
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥98.0% (acidimetric)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (acidimetric)
Forma
powder
mp
250-260 °C
oldhatóság
15 g/L
sűrűség
1.79 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(=O)c1c(cc(c(c1)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C10H6O8/c11-7(12)3-1-4(8(13)14)6(10(17)18)2-5(3)9(15)16/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYIDZMCFTVVTJO-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
617.0 °F
Lobbanási pont (C)
325 °C