Fontos dokumentumok
M2705
Mellitic acid
99%
Szinonimák:
Benzenehexacarboxylic acid
Teszt
99%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1c(C(O)=O)c(C(O)=O)c(C(O)=O)c(C(O)=O)c1C(O)=O
InChI
1S/C12H6O12/c13-7(14)1-2(8(15)16)4(10(19)20)6(12(23)24)5(11(21)22)3(1)9(17)18/h(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDSWCNNOKPMOTP-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?