Fontos dokumentumok
8.07490
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol
4000, for synthesis
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol), Polyethylene glycol 4000, Polyglycol, Polyethylene oxide, Polyoxy ethylene, PEG 4000, PEG
About This Item
Lineáris képlet:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
13111021
EC index szám:
500-038-2
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<0.01 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
>320 °C (DIN 51794)
hatékonyság
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
53-58 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 270 °C
oldhatóság
500 g/L
sűrűség
1.2 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
400‑500 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Polyethylene glycol 4000 for synthesis. CAS No. 25322-68-3, EC Number 500-038-2.
Analízis megjegyzés
Hydroxyl value: 25 - 32
Melting range (lower value): ≥ 58 °C
Melting range (upper value): ≤ 62 °C
Average molecular mass: 3500 - 4500
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
281.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138.6 °C - closed cup