8.21881
Polyethylene glycol
10000, for synthesis
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol), Polyethylene glycol 10000, Polyglycol, Polyethylene oxide, Polyoxy ethylene, PEG 10000, PEG
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.01 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
340 °C
hatékonyság
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Kinematikai viszkozitás
500-900 cSt(20 °C)
mp
58-63 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 265 °C
sűrűség
1.2 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
400‑500 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It can also be used as:
- A reactant to synthesize N-PEGylated-thiazolium salt, which is used as an organocatalyst for the benzoin condensation.
- A nonionic dispersive agent in the preparation Nd2Si2O7 ceramic pigment by a co-precipitation method.
Analízis megjegyzés
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Hydroxyl value: 9 - 12
Average molecular mass: 9000 - 12500
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
281.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138.6 °C - closed cup