Fontos dokumentumok
1546547
USP
Polyethylene glycol 3350
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol), PEG
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
polyethylene glycol
molekulatömeg
Mw 3015-3685
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Polyethylene Glycol 3350 is an addition polymer of ethylene oxide and water, represented by the formula H(OCH2CH2)nOH, in which n represents the average number of oxyethylene groups. The apparent weight-average molecular weight is 3015–3685 g/mol (Da).
Alkalmazás
- Polyethylene Glycol 3350 and Electrolytes for Oral Solution
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
281.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138.6 °C - closed cup