Fontos dokumentumok
8.14173
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol dimethyl ether 250
for synthesis
Szinonimák:
Polyethylene glycol dimethyl ether 250
About This Item
Lineáris képlet:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
NACRES:
NA.05
gőznyomás
<1 Pa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
210 °C (DIN 51794)
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
0.5 % (v/v)
Kinematikai viszkozitás
7.8 cSt(20 °C)
bp
241 °C
mp
-23 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 135 °C
sűrűség
1.03 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O(CCOC)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Polyethylene glycol dimethyl ether 250 for synthesis. CAS 24991-55-7, chemical formula CH₃O(CH₂CH₂O)nCH₃.
Analízis megjegyzés
Hydroxyl value: ≤ 30
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.028 - 1.038
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
275.0 °F
Lobbanási pont (C)
135 °C