8.21037
Polyethylene glycol
2000, for synthesis
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol), Polyethylene glycol 2000, Polyglycol, Polyethylene oxide, Polyoxy ethylene, PEG 2000, PEG
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.1 hPa
Minőségi szint
form
flakes
öngyulladási hőmérséklet
420 °C
hatékonyság
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
46-55 cSt(20 °C) (50% solution)
mp
49-52 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 250 °C
oldhatóság
600 g/L
sűrűség
1.21 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
400‑500 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- An organic additive in the synthesis of metal nanoparticles to control the size and morphology of nanostructure.
- A carbon source to prepare acidophilic highly fluorescent carbon dots (CDs) via the one-pot hydrothermal method.
- A dispersion stabilizer to synthesize amorphous Fe2O3 nanoparticles by microwave irradiation method. During the synthesis, PEG-2000 inhibits nonhomogeneous precipitation to obtain homogeneous precipitation of the metal nanoparticles.
Analízis megjegyzés
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 55 °C
Average molecular mass: 1900 - 2200
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
281.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138.6 °C - closed cup