506419
ASTM® D2887 Reference Gas Oil
analytical standard
Szinonimák:
RGO
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
ASTM® D2887,D7169
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmasság
suitable for
alkalmazás(ok)
petroleum
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
71.6 °F
Lobbanási pont (C)
22 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?