Fontos dokumentumok
8.01366
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde diethyl acetal
for synthesis
Szinonimák:
Acetaldehyde diethyl acetal, Acetal, 1,1-Diethoxyethane, Diethyl acetal
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OC2H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
EC index szám:
203-310-6
NACRES:
NA.22
gőznyomás
20.3 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
230 °C
hatékonyság
4570 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.6-10.4 % (v/v)
bp
102 °C/1013 hPa
mp
-100 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -21 °C
oldhatóság
46 g/L
sűrűség
0.83 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Exploration of New Biomass-Derived Solvents: Highlights the application of acetaldehyde diethyl acetal in carboxylation reactions, demonstrating its potential as a sustainable solvent in synthetic organic chemistry, thereby contributing to green chemistry advancements (Gevorgyan et al., 2020).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.826 - 0.830
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
68.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
< 20 °C - closed cup