Fontos dokumentumok
8.08697
Sigma-Aldrich
o-Xylene
for synthesis
Szinonimák:
1,2-Dimethylbenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
106.17
Beilstein:
1815558
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
202-422-2
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥98% (GC)
bp:
143-145 °C (lit.)
gőznyomás:
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
867 °F
robbanási határérték
7 %
törésmutató
n20/D 1.505 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 30 °C
sűrűség
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
O-Xyleneis an aromatic hydrocarbon composed of two methyl substituents attached to adjacent carbon atoms. It has extremely low solubility in water. It is used to produce plasticizers, dyes, and pigments. Petroleum cracking produces O-Xylenes, which are used to generate phthalic anhydride, a precursor to many products, drugs, and chemicals.
Alkalmazás
O-Xylene is used:
  • As an additive of dope solutions in the preparation of PES (polyethersulfone) hollow fiber membranes.
  • To produce phthalic anhydride.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.878 - 0.881
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32.0 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Fluorescence and photophysical properties of xylene isomers in water: with experimental and theoretical approaches
Muhammad Farooq Saleem K, et al.
Royal Society open science, 5(2), 171719-171719 (2018)
Pyrolysis of waste tyres with zeolite USY and ZSM-5 catalysts
Boxiong S, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 73(1-2), 150-157 (2007)
Preparation and properties of polyethersulfone hollow fiber membranes with o-xylene as an additive used in membrane contactors for CO2 absorption
Ghasem N, et al.
Separation and Purification Technology, 92, 1-10 (2012)
Mariana A Moreira et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(13), 5715-5723 (2012-03-13)
Powder, agglomerates, and tablets of the microporous zirconium(IV) terephthalate metal-organic framework UiO-66 were evaluated for the selective adsorption and separation of xylene isomers in the liquid phase using n-heptane as the eluent. Pulse experiments, performed at 313 K in the