Fontos dokumentumok
8.00849
Sigma-Aldrich
Ethanolamine
for synthesis
Szinonimák:
Ethanolamine, 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H7NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
61.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
205-483-3
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.5 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
410 °C
hatékonyság
1515 mg/kg LD50, oral (Rat)
1025 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
3.4-27 % (v/v)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
20 cSt(23 °C)
bp
171 °C/1013 hPa
mp
10.5 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 92.5 °C
sűrűség
1.02 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Advancements in cyclotide structure and activity: Ethanolamine is explored within the context of reconstructing pseudo-ancestral cyclotides, which offers new insights into peptide stability and potential pharmaceutical applications (Jiang et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.016
Water (K. F.): ≤ 0.25 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup