137151
2-Mercaptoethanol
EMPROVE® EVOLVE
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
β-Mercaptoethanol, 2-Hydroxyethylmercaptan, BME, Thioethylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.69 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
robbanási határérték
18 %
koncentráció
14.3 M (pure liquid)
99.0-101.0 % (w/w)
szennyeződések
≤1.0% related substances (GC) 2,2-Dithiodiethanol
törésmutató
n20/D 1.500 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
sűrűség
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmasság
corresponds for identity (IR)
alkalmazás(ok)
pharma/biopharma processes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (C)
74 °C - closed cup