Fontos dokumentumok
8.01804
Sigma-Aldrich
Benzoyl chloride
for synthesis
Szinonimák:
Benzoyl chloride, Benzoic acid chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H5ClO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
202-710-8
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.0% (GC)
gőznyomás
0.5 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
600 °C
hatékonyság
2460 mg/kg LD50, oral (Rat)
790 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
2.5-27 % (v/v)
pH
2 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
197.2 °C/1013 hPa
mp
-0.6 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 93 °C
sűrűség
1.21 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Analysis of different analyte classes: A systematic evaluation of benzoylation for liquid chromatography-mass spectrometry demonstrated its application in analyzing various analyte classes, enhancing detection sensitivity and specificity (Lenhart et al., 2024).
  • Biogenic amine extraction in fish samples: PEG-modified halloysite was employed as a hydrophilic interaction and cation exchange mixed-mode sorbent for solid-phase extraction of biogenic amines, where benzoyl chloride played a critical role in derivatization, improving recovery and selectivity (Wang et al., 2023).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.210 - 1.214
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
161.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72 °C - closed cup