Merck
279323
Sigma-Aldrich
Benzoyl chloride-α-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
Benzoyl chloride-(carbonyl-13C)
About This Item
Lineáris képlet:
C6H513COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.56
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
technika/technikák
protein expression: suitable
törésmutató
n20/D 1.553 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
sűrűség
1.219 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
Cl[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i7+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PASDCCFISLVPSO-CDYZYAPPSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
161.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)