Fontos dokumentumok
8.01809
Sigma-Aldrich
Benzyl chloride
for synthesis
Szinonimák:
Benzyl chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H7Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
202-853-6
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1.2 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
585 °C
hatékonyság
440 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.1-14 % (v/v)
bp
179.3 °C/1013 hPa
mp
-39 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 67 °C
oldhatóság
460 mg/L
sűrűség
1.10 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
ClCc1ccccc1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Research on the Oxidative Chlorination of Toluene to Benzyl Chloride by Chloride Ion: This study explores the preparation of benzyl chloride through oxidative chlorination under LED blue light, achieving a 40% yield (Y Bai, X Cheng, A Zheng, H Shen, 2019).
  • Tertiary amines nucleophilicity in quaternization reaction with benzyl chloride: Investigates the kinetics of the quaternization reaction of tertiary amines with benzyl chloride, providing insights into reaction mechanisms and conditions (KS Yutilova, SG Bakhtin, OM Shved, et al., 2015).
  • Synthesis and inhibition profiles of N-benzyl-and N-allyl aniline derivatives against carbonic anhydrase and acetylcholinesterase–A molecular docking study: Focuses on the synthesis of N-benzyl derivatives and their biological activity, utilizing benzyl chloride as a key intermediate in the synthesis process (I Mahmudov, Y Demir, Y Sert, Y Abdullayev, et al., 2022).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.099 - 1.100
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
152.6 °F
Lobbanási pont (C)
67 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)