Fontos dokumentumok
8.07477
Sigma-Aldrich
Propylamine
for synthesis
Szinonimák:
Propylamine, 1-Aminopropane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H9N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
59.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
203-462-3
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.0% (GC)
gőznyomás
330 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
325 °C
hatékonyság
370 mg/kg LD50, oral (Rat)
400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
2.1-13.6 % (v/v)
pH
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
-83 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point <-35 °C
sűrűség
0.72 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
NCCC
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Computational study of the unimolecular and bimolecular decomposition mechanisms of propylamine: A computational analysis revealed detailed reaction mechanisms for propylamine, focusing on dehydrogenation processes which could be crucial for developing better industrial synthesis techniques (Almatarneh et al., 2020).
  • Structural transformation and tuning behavior induced by propylamine concentration in hydrogen clathrate hydrates: This study provides fundamental understanding of guest-host distributions in clathrate hydrates, which are vital for applications in gas storage and separation technologies (Park et al., 2015).
  • Molecular association of small amphiphiles: Origin of ionic liquid properties in dibutyl phosphate/propylamine binary mixtures: The study explores the dynamic properties of propylamine mixtures, which could inform the development of new materials with ionic liquid-like characteristics for various industrial applications (Liveri et al., 2018).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.716 - 0.717
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-31.0 °F
Lobbanási pont (C)
< -35 °C