Fontos dokumentumok
54056-U
Supelco
Supelclean ENVI-WAX SPE Tube
suitable for PFAS testing, bed wt. 200 mg, volume 6 mL, pk of 30 ea
Szinonimák:
Supelclean ENVI-WAX SPE
About This Item
UNSPSC kód:
41104018
NACRES:
NA.24
Ügynökség
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Minőségi szint
szab. megfelelőség
suitable for FDA C-010.02
összetétel
bed wt., 200 mg
kiszerelés
pk of 30 ea
térfogat
6 mL
Mátrix
(mixed-mode polymeric)
mátrix aktív csoport
WAX phase
átmérő
40-60 μm
pórusméret
70-90 Å pore size
alkalmazás(ok)
environmental
elválasztástechnika
ion exchange
Általános leírás
Supelclean ENVI-WAX SPE cartridges are weak anion exchange (WAX) solid phase extraction (SPE) cartridges containing mixed-mode polymeric adsorbent commonly used in sample preparation for PFAS analysis and other environmental applications. These cartridges come in 6mL, 200mg bed weight (P/N 54056-U) and 6mL, 500mg bed weight (P/N 54057-U). The 500mg bed weight cartridges are a direct equivalent to the specified SPE in method EPA 533. Other regulated methods that utilize WAX SPE cartridges are EPA 1633, ISO 25101 and ISO 21675.
Applications:
  • Environmental
  • Extraction of acidic compounds
  • PFAS
Jogi információk
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
LC-MS method separates 32 PFAS compounds in drinking water following EPA methods 533, 537, and 537.1. EPA 8327.