Merck
345156
Sigma-Aldrich
Silicon tetraacetate
98%
Szinonimák:
Tetraacetoxysilane
About This Item
Lineáris képlet:
Si(OCOCH3)4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
264.26
Beilstein:
994868
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
98%
bp
148 °C/5 mmHg (lit.)
mp
111-115 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)O[Si](OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C8H12O8Si/c1-5(9)13-17(14-6(2)10,15-7(3)11)16-8(4)12/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YZVRVDPMGYFCGL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Silicon tetraacetate is an alternative to silicon hydride and alkoxide for low-temperature SiO2 production. Silicon tetraacetate reacts with ethanol in absence of water to form silica gel and ethyl acetate. Silicon tetraacetate is reported as a sol-gel precursor.
Alkalmazás
Silicon tetraacetate may be used in the preparation of silicon dioxide thin films by a direct photochemical vapor deposition method. It may be used as starting material in the synthesis of silicon complexes with monofunctional bidentate Schiff bases.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of some ketimine derivatives of silicon (IV).
Singh RV and Tandon JP.
J. Prakt. Chem., 321(1), 151-158 (1979)
Silicon tetraacetate as a sol-gel precursor.
Coltrain BK, et al.
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 3(2), 83-90 (1994)
Silicon dioxide thin films prepared by chemical vapor deposition from silicon tetraacetate.
Maruyama T and Shionoya J.
Jpn J. App. Phys., Part I, 28(12A), L2253-L2253 (1989)