Fontos dokumentumok
8.14178
Sigma-Aldrich
Trimethoxymethylsilane
for synthesis
Szinonimák:
Trimethoxymethylsilane, Methyltrimethoxysilane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3Si(OCH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
214-685-0
NACRES:
NA.22
gőznyomás
2990 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
225 °C
hatékonyság
11808 mg/kg LD50, oral (Rat)
>9600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
átmeneti hőmérséklet
flash point 9 °C
sűrűség
0.96 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Si](OC)(OC)(OC)C
InChI
1S/C4H12O3Si/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Enhanced adsorption-catalysis for sulfur removal: Describes the use of trimethoxymethylsilane for improving adsorptive and catalytic properties in fuels processing (J Ortiz-Bustos, HP Del Pulgar, Y Perez, 2023).
  • Preparation of organic-inorganic hybrid materials: Discusses the hybridization of materials using titanium phosphonate clusters combined with silanes for enhanced material properties (R Hayami, K Wada, I Nishikawa, T Sagawa, 2017).
  • Development of a molecularly imprinted polymer sensor: Utilizes trimethoxymethylsilane in the creation of a polymer sensor for detecting specific substances, highlighting its application in sensing technologies (K Wang, X Guan, S Chai, Q Zou, X Zhang, 2015).
  • Anti-fingerprint properties on glass surfaces: Explores the application of trimethoxymethylsilane in creating non-fluorinated organosiloxane coatings with anti-fingerprint properties (A Siriviriyanun, T Imae, 2014).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.954 - 0.956
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
48.2 °F
Lobbanási pont (C)
9 °C