Fontos dokumentumok
8.00257
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-propene
(stabilised with propylene oxide) for synthesis
Szinonimák:
3-Chloro-1-propene, Allyl chloride, 3-Chloropropylene
About This Item
Lineáris képlet:
ClCH2CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
76.52
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
203-457-6
NACRES:
NA.22
gőznyomás
400 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
390 °C
hatékonyság
450 mg/kg LD50, oral (Rat)
540 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
3.3-11.2 % (v/v)
mp
-134.5 °C (ECHA)
átmeneti hőmérséklet
flash point -32 °C
oldhatóság
3.6 g/L
sűrűség
0.94 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C3H5Cl/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.936 - 0.940
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with propylene oxide. At time of analytical testing a content of >300 ppm stabiliser was determined.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-25.6 °F
Lobbanási pont (C)
-32 °C