Fontos dokumentumok
51262-U
Ultra-High Performance Fingertight Fittings
PEEK (FingerTight nut (black) 10-32), for use with (1/16" tubing), pkg of 10 ea
Szinonimák:
High Pressure HPLC Fittings
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
material
PEEK (FingerTight nut (black) 10-32)
kiszerelés
pkg of 10 ea
kompatibilitás
for use with (1/16" tubing)
Looking for similar products? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
The innovative line of Upchurch Ultra High Performance fittings are desigined to withstand extreme temperature anf pressures. This line of fittings is perfect for use within the increasingly demanding requirements for today′s high performance analytical systems. The fittings are a 10/32 fingertight style for use with 1/16" and 1/32" OD tubing.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)