51257-U
Ultra-High Performance Fingertight Fittings
PEEK (LiteTouch micro ferrule (black), 1/32 in.), for use with (1/32" tubing), pkg of 10 ea
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
PEEK (LiteTouch micro ferrule (black), 1/32 in.)
kiszerelés
pkg of 10 ea
kompatibilitás
for use with (1/32" tubing)
Looking for similar products? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)