Merck
128538
Sigma-Aldrich
Heptyl cyanide
97%
Szinonimák:
Caprylonitrile
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)6CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
125.21
Beilstein:
1744063
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.42 (lit.)
bp
198-200 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
sűrűség
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
CCCCCCCC#N
InChI
1S/C8H15N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YSIMAPNUZAVQER-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Heptyl cyanide (Caprylonitrile) was used as a solvent to study the intermediates in the decomposition of aliphatic diazo-compounds.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
165.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
74 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Intermediates in the decomposition of aliphatic diazo-compounds. Part XI. Mechanistic studies on the reaction of diphenylmethylene with amines in solution.
Bethell D, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 11, 1307-1312 (1974)
Peter S Toth et al.
The Analyst, 140(6), 1947-1954 (2015-02-11)
Two-phase voltammetry has been carried out using a reverse cell configuration, i.e. with the lower density organic solvent on the top of the aqueous solution in the cell, where the organic solvents contain either nitrile or ketone functional groups. The