Fontos dokumentumok
427519
2-Methylglutaronitrile
99%
Szinonimák:
α-Methylglutarodinitrile, α-Methylglutaronitrile, 1,3-Dicyanobutane, 2,4-Dicyanobutane, 2-Methylpentanedinitrile, Diacrylonitrile
Teszt
99%
Forma
liquid
szennyeződések
<0.1% benzene
törésmutató
n20/D 1.434 (lit.)
bp
269-271 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
CC(CCC#N)C#N
InChI
1S/C6H8N2/c1-6(5-8)3-2-4-7/h6H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPPLREPCQJZDAQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
239.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
115 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?