Merck
480541
Sigma-Aldrich
Adiponitrile-d8
98 atom % D
Szinonimák:
1,4-Dicyanobutane-d8, Hexanedinitrile-d8
About This Item
Lineáris képlet:
NC(CD2)4CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.436 (lit.)
bp
295 °C (lit.)
sűrűség
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+8
SMILES string
[2H]C([2H])(C#N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTGRAWJCKBQKAO-SVYQBANQSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
325.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
163.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)