Fontos dokumentumok
693017
Millipore
Zwittergent® 3-14 Detergent
Synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a wide pH range.
Szinonimák:
n-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, hplc solvents
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H41NO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
363.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161900
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
form
powder
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
aggregált szám
83
szín
white
CMC
100 - 400 μM
oldhatóság
water: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a wide pH range. This property is attributed to the presence of both a strongly basic quaternary ammonium ion and an acidic sulfonate ion of equal strength. This ionic balance presumably prevents irreversible binding of the detergent to either anionic or cationic compounds.
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Feloldás
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Aqueous stock solutions are stable for several months at 4°C.
Egyéb megjegyzések
Aveldano, M.I., et al. 1991. J. Neurochem.57, 250.
Wach, A., et al. 1990. Eur. J. Biochem.189, 675.
Lai, F.A., et al. 1989. J. Biol. Chem. 264, 16776.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zwittergent is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C