693019
Zwittergent® 3-08 Detergent
A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range.
Szinonimák:
n-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, hplc solvents
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
white
CMC
330 mM
oldhatóság
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C13H29NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-11-14(2,3)12-10-13-18(15,16)17/h4-13H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QZRAABPTWGFNIU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Use of a zwitterionic detergent for the restoration of the antibody binding capacity of immunoblotted Francisella tularensis lipopolysaccharide.: This study explores the application of Zwittergent 3-08 detergent in the restoration of antibody binding capacity to lipopolysaccharides of Francisella tularensis, enhancing the immunoblotting technique. This finding is significant for biochemical assays involving bacterial lipopolysaccharides (Fulop et al., 1992, DOI).
- The effect of zwitterionic detergents on the extraction and functional properties of cartilage proteoglycans.: This research demonstrates how Zwittergent 3-08 detergent affects the extraction and functionality of cartilage proteoglycans, providing insights into its potential uses in cartilage biochemistry and proteoglycan studies (Byers et al., 1987, PubMed).
- Characterization of covalently cross-linked pancreatic somatostatin receptors.: This paper describes the use of Zwittergent 3-08 detergent in characterizing pancreatic somatostatin receptors, highlighting its role in receptor biochemistry and cross-linking studies (Susini et al., 1986, PubMed).
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Byers, S., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 9166.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3