Fontos dokumentumok
693015
Millipore
Zwittergent® 3-12 Detergent
A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range.
Szinonimák:
n-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, hplc solvents
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H37NO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
335.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161902
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
aggregált szám
55
szín
white
CMC
2 - 4 mM
oldhatóság
water: 5%
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C17H37NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18(2,3)16-14-17-22(19,20)21/h4-17H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZWSFJTYBVKZNK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range. This property is attributed to the presence of both a strongly basic quaternary ammonium ion and an acidic sulfonate ion of equal strength. This ionic balance presumably prevents irreversible binding to either anionic or cationic compounds.
Alkalmazás
  • Characterization for the Similarity Assessment between Proposed Biosimilar SB12 and Eculizumab Reference Product Using a State-of-the-Art Analytical Method.: The study characterizes the similarity between biosimilar SB12 and Eculizumab, employing Zwittergent® 3-12 Detergent for accurate protein analysis (Kim et al., 2023).
Figyelmeztetés
Toxicity: Corrosive (L)
Egyéb megjegyzések
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Raper, S.E., et al. 1992. Hepatology16, 433.
Nollstadt, K.H., et al. 1989. J. Chromatogr.497, 87.
Byers, S., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 9166.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zwittergent is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup