Fontos dokumentumok
RES1458C
CDAP
Szinonimák:
1-Cyano-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate, CDAP
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[F-].FB(F)F.CN(C)c1cc[n+](cc1)C#N
InChI
1S/C8H10N3.BF3.FH/c1-10(2)8-3-5-11(7-9)6-4-8;2-1(3)4;/h3-6H,1-2H3;;1H/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ONCRRSYBEJHQMM-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Kiszerelés
RES1458C-B101X: 100 mg container
RES1458C-B102X: 500 mg container
RES1458C-B103X: 1 g container
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)