264155
Caspase-3 Inhibitor II
The Caspase-3 Inhibitor II, also referenced under CAS 210344-95-9, controls the biological activity of Caspase-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Szinonimák:
Caspase-3 Inhibitor II, Z-D(OMe)E(Ome)VD(OMe)-FMK
Teszt
≥90% (TLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
white to slightly brown
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C30H41FN4O12/c1-17(2)26(29(42)33-20(22(36)15-31)13-24(38)45-4)35-27(40)19(11-12-23(37)44-3)32-28(41)21(14-25(39)46-5)34-30(43)47-16-18-9-7-6-8-10-18/h6-10,17,19-21,26H,11-16H2,1-5H3,(H,32,41)(H,33,42)(H,34,43)(H,35,40)/t19-,20-,21-,26-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GBJVAVGBSGRRKN-JYEBCORGSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
caspase-3, caspase-6, caspase-7, caspase-8, caspase-10
Figyelmeztetés
Szekvencia
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Masuda, Y., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 234, 641.
Nicholson, D.W. 1996. Nature Biotech. 14, 297.
Schlegel, J., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 1841.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature 376, 37.
WGK
WGK 1