Fontos dokumentumok
235429
Sigma-Aldrich
Caspase Inhibitor Set I
The Caspase Inhibitor Set I controls the biological activity of Caspase-1. This collection of small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.54
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
200 pM Ki
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Contains 1 mg of Caspase-3 Inhibitor II, Z-DEVD-FMK (Cat. No. 264155); 1 mg of Caspase-1 Inhibitor I, Ac-YVAD-CHO (Cat. No. 400010); and 1 mg of Caspase Inhibitor I, Z-VAD-FMK (Cat. No. 627610). Supplied with a data sheet.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
caspase-1
Reversible: no
Secondary Target
Caspase-3, Caspase-4, Caspase-5, Caspase-6, Caspase-7, Caspase-8, Caspase-10
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Masuda, Y., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Com.234, 641.
Slee, E.A., et al. 1996. Biochem. J.315, 21.
Zhu, H., et al. 1995. FEBS Lett.374, 303.
Walker, N.P.C., et al. 1994. Cell 78, 343.